Descripción
TLR10 Monoclonal specifically detects TLR10 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR10 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 28M7A3 |
| Conjugado | Alexa Fluor 594 |
| Dilución | Flow Cytometry |
| Formulación | 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide |
| Alias de gen | CD290, CD290 antigen, MGC104967, MGC126398, MGC126399, toll-like receptor 10 |
| Símbolos de los genes | TLR10 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |