Learn More
TLR1 Antibody (285923) [DyLight 680], Novus Biologicals™
Código de producto. 30734418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30734418 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30734418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1475Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rat Monoclonal Antibody
TLR1 Monoclonal antibody specifically detects TLR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno TLR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 285923
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD281, CD281 antigen, DKFZp547I0610, DKFZp564I0682, KIAA0012MGC126311, MGC104956, MGC126312, rsc786, TIL, TIL. LPRS5, Toll/interleukin-1 receptor-like protein, toll-like receptor 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR1, Ser25-Asp581, Accession # Q9EPQ1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7096
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.