Learn More
TLR1 Antibody (285923) [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30731057 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30731057 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30731057 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1475B
Rat Monoclonal Antibody
TLR1 Monoclonal antibody specifically detects TLR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TLR1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 285923
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen CD281, CD281 antigen, DKFZp547I0610, DKFZp564I0682, KIAA0012MGC126311, MGC104956, MGC126312, rsc786, TIL, TIL. LPRS5, Toll/interleukin-1 receptor-like protein, toll-like receptor 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TLR1, Ser25-Asp581, Accession # Q9EPQ1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7096
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a