missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TLK1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30228716 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30228716 20 μL 20 microlitros
30226778 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30228716 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP33547320ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TLK1 Polyclonal antibody specifically detects TLK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TLK1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0137serine/threonine-protein kinase tousled-like 1, PKU-beta, SNARE protein kinase SNAK, tousled-like kinase 1serine threonine protein kinase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-230 of human TLK1 (NP_036422.3).,, Sequence:, PVRGIPPAIRSPQNSHSHSTPSSSVRPNSPSPTALAFGDHPIVQPKQLSFKIIQTDLTMLKLAALESNKIQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9874
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.