Descripción
TLK1 Polyclonal antibody specifically detects TLK1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLK1 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, KIAA0137serine/threonine-protein kinase tousled-like 1, PKU-beta, SNARE protein kinase SNAK, tousled-like kinase 1serine threonine protein kinase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 160-230 of human TLK1 (NP_036422.3).,, Sequence:, PVRGIPPAIRSPQNSHSHSTPSSSVRPNSPSPTALAFGDHPIVQPKQLSFKIIQTDLTMLKLAALESNKIQ |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |