missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TL1A/TNFSF15 Antibody (820446) [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30677767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30677767 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30677767 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1896C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

TL1A/TNFSF15 Monoclonal antibody specifically detects TL1A/TNFSF15 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TL1A/TNFSF15
Aplicaciones ELISA, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 820446
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen MGC129934, MGC129935, TL1A, TL1Vascular endothelial cell growth inhibitor, TNF superfamily ligand TL1A, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 15, tumor necrosis factor ligand superfamily member 15, vascular endothelial growth inhibitor-192A, VEGI192A, VEGITNF ligand-related molecule 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse TL1A/TNFSF15, Ile76-Leu252, Accession # Q5UBV8
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9966
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.