Learn More
Tizaterkib, MedChemExpress
Código de producto. 16483096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483096 25 mg 25 miligramos
16477187 5 mg 5 miligramos
16470777 50 mg 50 miligramos
16434468 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16483096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111483
MedChemExpress Tizaterkib (AZD0364) is a potent and selective ERK2 inhibitor extracted from patent WO2017080979A1, compound example 18, has an IC50 of 0.6 nM.
Tizaterkib (AZD0364) is a potent and selective ERK2 inhibitor extracted from patent WO2017080979A1, compound example 18, has an IC50 of 0.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tizaterkib
CAS 2097416-76-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H24F2N8O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo AZD0364
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM)
SMILES O=C1C2=NC(C3=NC(NC4=CC=NN4C)=NC=C3C)=CN2C[C@H](COC)N1CC5=CC=C(F)C(F)=C5
Peso molecular (g/mol) 494.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.5
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease