Learn More
Solución de titanio para ICP/MS 10mg/l, matriz HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12967433 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Unit Size:
100 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
12967433 100 mL 100 ml
12957433 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12967433 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S 661 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.30€
    48.09€ / 100 ml
    Ahorro 16.21€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Specifications
Nombre del producto químico o material Titanium
Envase Frasco
Concentración 10 mg/L
Solvent or Matrix Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno en trazas
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Titanium (Ti) 10mg/l in HNO3 2% HF 0.2%
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .