Learn More
Óxido de titanio(IV), Puriss., cumple con las especificaciones analíticas de BP, Ph. Eur., USP, 99 a 100,5%, Solstice
BIOPHARMA
Código de producto. 15641390
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15641390 250 g 250 g
15631390 1 kg 1 Kg
15661390 6 x 1 kg paquete de 6
15651390 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15641390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 14027250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.00€
    39.22€ / 250 g
    Ahorro 6.78€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Añadir a la cesta
puriss., cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., 99-100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(Iv) Oxide
Nombre de nota Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Densidad 4,26 g/mL a 25 °C
Fórmula lineal TiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 79,87g/mol
Porcentaje de pureza Del 99 al 100,5%
Grado puriss.