Learn More
Novus Biologicals™ Tissue Preservation Solution - HRP/AP assays
Código de producto. 18664561 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
18664561 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 18664561 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP312178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00€
    234.15€ / 30 ml
    Ahorro 13.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 30 mL
Para utilizar con (aplicación) Inmunohistoquímica