Learn More
R&D Systems™ Tissue Glue Kit
Código de producto. 18620494 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18620494 50 mL 1 set
1 options
Código de producto. 18620494 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP312174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.96€
    478.80€ / 1 sets
    Ahorro 84.16€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50 mL
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Línea de productos Novus