missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677674 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18677674 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18677674 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321436APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 Polyclonal antibody specifically detects Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Dilución ELISA
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-L-fucosidase 1, Alpha-L-fucosidase I, Alpha-L-fucoside fucohydrolase 1, EC 3.2.1, EC 3.2.1.51, FUCA, fucosidase, alpha-L- 1, tissue, tissue alpha-L-fucosidase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Tissue alpha-L-Fucosidase/FUCA1 (Accession#: P04066; Gln32-Lys466)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2517
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.