Learn More
TIPRL Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Código de producto. 18629891 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18629891 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18629891 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298503B
Rabbit Polyclonal Antibody
TIPRL Polyclonal antibody specifically detects TIPRL in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIPRL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen dJ69E11.3, MGC3794, putative MAPK activating protein, Putative MAPK-activating protein PM10, TIP41, TOR signaling pathway regulator-like (S. cerevisiae), TIP41-like protein, TIP41Type 2A-interacting protein, TIPTIP41, TOR signalling pathway regulator-like (S. cerevisiae)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TIPRL fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 261726
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG