Descripción
TIPIN Polyclonal specifically detects TIPIN in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TIPIN |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 uL/mg of lysate |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | FLJ20516, TIMELESS interacting protein, TIMELESS-interacting protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TIPIN. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |