Learn More
Cytiva TiO2 Mag Sepharose™
Código de producto. 10259734 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μl
4 x 500 μl
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10259734 500 μl 500 microlitros
11590884 4 x 500 μl paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10259734 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 28944010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñada para el enriquecimiento de fosfopéptidos a partir de muestras de proteínas trípticas digeridas. Las microesferas magnéticas Cytiva TiO2 Mag Sepharose están basadas en cromatografía de dióxido de titanio y están diseñadas para simplificar la captura y el enriquecimiento de fosfopéptidos.
La TiO2 Mag Sepharose tiene una alta afinidad por fosfopéptidos y es un método eficiente para el enriquecimiento de fosfopéptidos a partir de muestras complejas. El formato de microesferas magnéticas demuestra la facilidad de uso en la preparación de muestras y tiene excelentes propiedades para experimentos a pequeña escala. Las microesferas de alta densidad permiten la captura rápida por dispositivos magnéticos con alta visibilidad para garantizar una recogida fiable de todos los péptidos objetivo ligados.
  • Microesferas magnéticas para la captura selectiva y el enriquecimiento de fosfopéptidos
  • Fácil de usar: microesferas magnéticas visibles y densas
  • Protocolo simple con condiciones de elución optimizadas para análisis MS
  • Manipulación de muestras en paralelo cuando se utiliza con la herramienta de separación MagRack 6: procese hasta seis muestras en menos de una hora
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera TiO2 Mag Sepharose
Matriz Partículas paramagnéticas, esféricas, de agarosa altamente entrecruzada
Tamaño de partículas 37-100 μm
Cantidad 500 μl
Tampón de almacenamiento 20 % de solución de almacenamiento de etanol
Contenido y almacenamiento 4° a 30 °C (usar a temperatura ambiente)
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para la captura selectiva y el enriquecimiento de fosfopéptidos, para la investigación de biomarcadores
Ligando TiO2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3