Learn More
TINAGL1 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™
Código de producto. 30734572 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30734572 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30734572 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF7185Z
Sheep Polyclonal Antibody
TINAGL1 Polyclonal antibody specifically detects TINAGL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TINAGL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen androgen-regulated gene 1, ARG1, GIS5, Glucocorticoid-inducible protein 5, LCN7, LIECG3, lipocalin 7, OLRG2, OLRG-2, Oxidized LDL-responsive gene 2 protein, oxidized-LDL responsive gene 2, P3ECSL, TIN Ag-related protein, TINAGL, TINAG-like 1, TIN-Ag-RP, TINAGRP, tubulointerstitial nephritis antigen-like, tubulointerstitial nephritis antigen-like 1, Tubulointerstitial nephritis antigen-related protein
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TINAGL1, Ala22-Met464, Accession # Q9GZM7
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG