missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TINAGL1 Antibody (812417) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30624966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30624966 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30624966 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7185A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TINAGL1 Monoclonal antibody specifically detects TINAGL1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TINAGL1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 812417
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen androgen-regulated gene 1, ARG1, GIS5, Glucocorticoid-inducible protein 5, LCN7, LIECG3, lipocalin 7, OLRG2, OLRG-2, Oxidized LDL-responsive gene 2 protein, oxidized-LDL responsive gene 2, P3ECSL, TIN Ag-related protein, TINAGL, TINAG-like 1, TIN-Ag-RP, TINAGRP, tubulointerstitial nephritis antigen-like, tubulointerstitial nephritis antigen-like 1, Tubulointerstitial nephritis antigen-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TINAGL1, Ala22-Met464, Accession # Q9GZM7
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64129
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.