missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIN2 Antibody (OTI2C12) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30681044 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30681044 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30681044 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345024JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIN2 Monoclonal antibody specifically detects TIN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIN2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C12
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen (TRF1)-interacting nuclear factor 2 variant 1, TERF1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2, TERF1-interacting nuclear factor 2, TIN2TRF1-interacting nuclear protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 266-347 of human TINF2 (NP_036593) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26277
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.