missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMP-4 Antibody (9:4-7), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170505 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18170505 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18170505 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP221658AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-4 Monoclonal specifically detects TIMP-4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 9:4-7
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen metalloproteinase inhibitor 4, TIMP metallopeptidase inhibitor 4, TIMP-4, tissue inhibitor of metalloproteinase 4, Tissue inhibitor of metalloproteinases 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TIMP-4 Antibody (9:4-7) was produced in mouse by repeated immunizations with full length human TIMP-4 protein followed by hybridoma development. (Uniprot: Q99727)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7079
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.