missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMM17A Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18042757 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18042757 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18042757 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297571AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIMM17A Polyclonal specifically detects TIMM17A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMM17A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Inner membrane preprotein translocase Tim17a, mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim17-A, mitochondrial inner membrane translocase, TIM17Apreprotein translocase, TIM17MIMT17, TIMM17, translocase of inner mitochondrial membrane 17 homolog A (yeast)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TIMM17A fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10440
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.