missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIMM10 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30596950 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30596950 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30596950 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345239F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TIMM10 Polyclonal antibody specifically detects TIMM10 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMM10
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen mitochondrial import inner membrane translocase subunit Tim10, TIM10TIM10Atranslocase of inner mitochondrial membrane 10 (yeast) homolog, translocase of inner mitochondrial membrane 10 homolog (yeast)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno translocase of inner mitochondrial membrane 10 homolog(yeast). (Uniprot# P62072)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26519
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.