Descripción
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 18.75 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 18.75-1200 pg/mL |
| ensayo | Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Formato del kit de inmunoensayo | Sandwich ELISA Kit |
| Línea de productos | Novus |
| Tipo de producto | Antibody Pairs |
| Especificidad | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Mouse TIM-1/KIM-1/HAVCR. |
| Especies diana | Mouse |
| Para utilizar con (aplicación) | Sandwich ELISA |
| Mostrar más |