Learn More
Tilmacoxib, MedChemExpress
Código de producto. 16483219
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16483219 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16483219
Marca: Medchem Express HYU00197
MedChemExpress Tilmacoxib (JTE522) is a highly selective, time-dependent and irreversible human COX-2 inhibitor with an IC50 of 85 nM in an enzyme assay.
Tilmacoxib (JTE522) is a highly selective, time-dependent and irreversible human COX-2 inhibitor with an IC50 of 85 nM in an enzyme assay.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tilmacoxib
CAS 180200-68-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H19FN2O3S
Cantidad 1 mg
Sinónimo JTE522 JTP19605 RWJ57504
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=C(C3CCCCC3)N=C(C)O2)C=C1F)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation