missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIF1 gamma Antibody (16G9), Novus Biologicals™

Código de producto. 18525221 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18525221 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18525221 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100745500.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication

TIF1 gamma Monoclonal specifically detects TIF1 gamma in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIF1 gamma
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 16G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 4 μg/mL, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500
N.º de referencia del gen Q9UPN9, Q99PP7
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, Ectodermin homolog, KIAA1113, Protein Rfg7, PTC7FLJ32925, RET-fused gene 7 protein, RFG7FLJ11429, TF1G, TIF1-gamma, TIF1GAMMA, TIF1GECTO, TIFGAMMA, Transcription intermediary factor 1-gamma, transcriptional intermediary factor 1 gamma, tripartite motif containing 33, tripartite motif-containing 33, Tripartite motif-containing protein 33
Símbolos de los genes TRIM33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein: human TIF1 gamma.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51592
Especificidad de la prueba TIF1 gamma (16G9)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.