missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIF1 alpha Antibody (PCRP-TRIM24-1B12), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18651298 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18651298 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18651298 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308786PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIF1 alpha Monoclonal antibody specifically detects TIF1 alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIF1 alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-TRIM24-1B12
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hTIF1, PTC6, RING finger protein 82, RNF82Tif1a, TIF1-alpha, TIF1ATIF1ALPHA, TIF1TF1A, transcription intermediary factor 1-alpha, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif containing 24, tripartite motif-containing 24, Tripartite motif-containing protein 24
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TIF1 alpha protein (Uniprot: O15164)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8805
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.