missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIF1 alpha Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200043157 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18405191 25 μL 25 microlitros
18098806 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18405191 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19250625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

TIF1 alpha Polyclonal specifically detects TIF1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIF1 alpha
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50, Knockdown Validated
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen E3 ubiquitin-protein ligase TRIM24, EC 6.3.2, EC 6.3.2.-, hTIF1, PTC6, RING finger protein 82, RNF82Tif1a, TIF1-alpha, TIF1ATIF1ALPHA, TIF1TF1A, transcription intermediary factor 1-alpha, transcriptional intermediary factor 1, tripartite motif containing 24, tripartite motif-containing 24, Tripartite motif-containing protein 24
Símbolos de los genes TRIM24
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SSPVGGSYNLPSLPDIDCSSTIMLDNIVRKDTNIDHGQPRPPSNRTVQSPNSSVPSPGLAGPVTMTSVHPPIRSPSA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8805
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.