Learn More
Ticagrelor, MedChemExpress
Código de producto. 16493108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493108 10 mg 10 miligramos
16459666 50 mg 50 miligramos
16444406 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16493108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10064
MedChemExpress Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Ticagrelor (AZD6140) is a reversible oral P2Y12 receptor antagonist for the treatment of platelet aggregation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ticagrelor
CAS 274693-27-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28F2N6O4S
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD6140 AR-C 126532XX
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (95.68 mM)
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2N=NC3=C(N[C@H]4[C@H](C5=CC=C(F)C(F)=C5)C4)N=C(SCCC)N=C32)C[C@@H]1OCCO
Peso molecular (g/mol) 522.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 522.57
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation