Learn More
TIA1 Antibody (rTIA1/1353), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Código de producto. 18611960 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611960 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18611960 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321032AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
TIA1 Monoclonal antibody specifically detects TIA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIA1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTIA1/1353
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TIA1 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus