Learn More
TIA1 Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30498206 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30498206 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30498206 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP335245FR
Rabbit Polyclonal Antibody
TIA1 Polyclonal antibody specifically detects TIA1 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TIA1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytotoxic granule-associated RNA-binding protein, nucleolysin TIA-1 isoform p40, p40-TIA-1, p40-TIA-1 (containing p15-TIA-1), RNA-binding protein TIA-1, T-cell-restricted intracellular antigen-1, TIA-1, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein, TIA1 cytotoxic granule-associated RNA-binding protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 287-386 of human TIA1 (NP_071505.2).,, Sequence:, IGYPQPYGQWGQWYGNAQQIGQYMPNGWQVPAYGMYGQAWNQQGFNQTQSSAPWMGPNYGVQPPQGQNGSMLPNQPSGYRVAGYETQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7072
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG