Learn More
Novus Biologicals™ Thyroid Tissue Slides (Papillary Carcinoma)- Paraffin
Código de producto. 18164774 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Especie:
Humano
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Especie Tamaño de la unidad
18164774 Humano paquete de 5
1 options
Código de producto. 18164774 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP230321
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad cruzada Human
Tipo Thyroid Tissue Slides (Papillary Carcinoma)
Estado normativo RUO
Especie Humano
Condición del tejido Papillary Carcinoma