Learn More
Thyroglobulin Antibody (6E1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Código de producto. 18607875 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 mL
Tamaño de la unidad:
7 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607875 7 mL 7 ml
1 options
Código de producto. 18607875 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP245119
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thyroglobulin
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6E1
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human thyroid follicular cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 7 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7038
Especies diana Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus