Learn More
Thymosin alpha 1 Antibody (1G8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18386368 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18386368 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18386368 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00005757M02
Mouse Monoclonal Antibody
Thymosin alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects Thymosin alpha 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thymosin alpha 1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1G8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH03510.1
Alias de gen alpha (gene sequence 28), gene sequence 28, MGC104802, prothymosin alpha, prothymosin alpha protein, prothymosin, alpha, PTMA prothymosin, alpha, TMSA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PTMA (AAH03510, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSDAAVDTSSEITTKDLKEKKEVVEEAENGRDAPANGNANEENGEQEADNEVDEEEEEGGEEEEEEEEGDGEEEDGDEDEEAESATGKRAAEDDEDDDVDTKKQKTDEDD
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5757
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ