Learn More
Solución de tulio para matriz ICP/MS 10 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thulium |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Cantidad | 100 mL |