Learn More
Solución de tulio para matriz ICP/MS 100 mg/l HNO3, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thulium |
| Envase | Frasco |
| CAS | 7440-30-4 |
| Fórmula molecular | Tm |
| Concentración | 100 mg/L |
| Número MDL | MFCD00011281 |
| Clave InChI | FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Tm] |
| Nombre IUPAC | tulio |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico |
| Mostrar más |