Learn More
Perclorato de tulio(III), solución acuosa al 50 % p/p, uso con reactivos
Código de producto. 11490281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490281 10 g 10 g
11480281 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490281 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040565.NC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14014-10-9
Fórmula molecular Cl3O12Tm
Peso molecular (g/mol) 467.272
Número MDL MFCD00049609
Clave InChI JNNWMYZIHRZEKX-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thulium 3+ perchlorate, thulium iii perchlorate, perchloric acid,thulium 3+ salt 8ci,9ci, acmc-1bs9x, perchloric acid thulium iii salt, thulium 3+ triperchlorate, thulium iii perchlorate w/w aqueous solution, reagent grade
PubChem CID 15335706
Nombre IUPAC tulio(3+);triperclorato
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Tm+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) perchlorate
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Número UN UN3211
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.28
Grado Reactivo
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Olor Odorless
Densidad 1.51 g/mL