Learn More
Óxido de tulio(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11363348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Unit Size:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11363348 2 g 2 g
11353348 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11363348 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 036279.04
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12036-44-1
Fórmula molecular O3Tm2
Peso molecular (g/mol) 385.87
Número MDL MFCD00011285
Clave InChI ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifications
Nombre del producto químico o material Thulium(III) oxide
Punto de fusión 2425°C
Color Verde
Forma física Masa sinterizada de 3-12 mm
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Tm2O3
Índice Merck 14,9394
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.87
Porcentaje de pureza 99.9%