Learn More
Fluoruro de tulio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Alfa Aesar™
Código de producto. 11314128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314128 2 g 2 g
11324128 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041422.04
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13760-79-7
Fórmula molecular F3Tm
Peso molecular (g/mol) 225.93
Número MDL MFCD00049611
Clave InChI AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC thulium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Thulium(III) fluoride
Punto de fusión 1158°C
Forma física Piezas de 3-12 mm
Cantidad 2 g
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.93
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de plástico
Sensibilidad Hygroscopic
Gravedad específica 7.9
Densidad 7.9