Learn More
Cloruro de tulio(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10277710 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10277710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium(III) chloride
Punto de fusión 821°C
Nombre de nota 99.9%
CAS 13537-18-3
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%
Fórmula molecular Cl3Tm
Fórmula lineal TmCl3
Número MDL MFCD00011283
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Peso molecular (g/mol) 275.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.29
Porcentaje de pureza 99.90%
Grado base de trazas de metales