Learn More
2,4-pentanodionato de tulio(III), polvo, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11342268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11342268 1 g 1 g
11332268 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013164.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14589-44-7
Fórmula molecular C15H21O6Tm
Peso molecular (g/mol) 466.26
Número MDL MFCD00058840
Clave InChI QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
Nombre IUPAC tulio(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ido)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.26