Learn More
Tulio para matriz de AAS 1 g/L HNO3 , Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12923235 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12923235 100 mL Frasco 100 ml
12933235 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12923235 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B 063 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-30-4
Fórmula molecular Tm
Peso molecular (g/mol) 168.93
Número MDL MFCD00011281
Clave InChI FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
Nombre IUPAC tulio
SMILES [Tm]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thulium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 100 mL