missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thrombopoietin/THPO Antibody (1065103) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30755928 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30755928 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30755928 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11609MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thrombopoietin/THPO Monoclonal antibody specifically detects Thrombopoietin/THPO in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombopoietin/THPO
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1065103
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Megakaryocyte colony-stimulating factor, Megakaryocyte growth and development factor, megakaryocyte stimulating factor, MGDFC-mpl ligand, ML, MPL ligand, MPLLGMGC163194, Myeloproliferative leukemia virus oncogene ligand, thrombopoietin, thrombopoietin nirs variant 1, TPOMKCSF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Spodoptera frugiperda, Sf 21 (baculovirus)-derived human Thrombopoietin/Tpo, Ser22-Gly353, Accession # P40225
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.