Learn More
Thrombomodulin/BDCA-3 Antibody (THBD/1591), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Código de producto. 18414783 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18414783 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18414783 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254490JF549
Mouse Monoclonal Antibody
Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal antibody specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Thrombomodulin/BDCA-3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon THBD/1591
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen BDCA3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, thrombomodulin, TM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 69-194) of human Thrombomodulin/BDCA-3 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P07204)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ