Learn More
Solución de torio para ICP Matriz de HNO₃ de 1 g/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12973524 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12973524 100 mL Frasco 100 ml
12983524 250 mL Frasco 250 ml
12993524 500 mL Frasco 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12973524 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 060 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    57.77€ / 100 ml
    Ahorro 18.73€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Th
Concentración 1 ±0,002 g/L
Tipo Estándar de espectrometría de masas
Elemento Th
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Cantidad 100 mL