Learn More
Thomil™ Limpiador concentrado Thomilmagic N3
Código de producto. 17014297
Encompass
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17014297 1 l paquete de 4
1 options
Contiene: Cloruro de benzalconio; solo para uso profesional
Código de producto. 17014297 Proveedor Thomil™ N.º de proveedor PCTM032
Contiene: Cloruro de benzalconio; solo para uso profesional
Limpiador bactericida, fungicida, listericida y viricida concentrado de alto rendimiento. Se puede utilizar en cualquier tipo de superficie que requiera una desinfección profunda, a base de amonio cuaternario y perfume.
  • La solución de triple acción limpia, desinfecta y desodoriza a la vez
  • Eficacia probada contra el coronavirus
  • Ideal para todo tipo de superficies generales, así como para la industria alimentaria
  • UNE-EN 14476 contra norovirus, adenovirus y rotavius en solución al 3,33% tras 15 minutos de contacto
  • UNE-EN 13697 con eficacia bactericida y fungicida en solución al 3,33% tras 5 minutos de contacto
  • La limpieza segura elimina la suciedad sin dañar los materiales, por lo que se puede utilizar como el único producto para la limpieza y desinfección en lugares públicos.
  • 1 litro de concentrado Thomilmatic N3 hace 60 frascos de aerosol de producto diluido (17 ml de Thomilmagic x 500 ml de agua).
  • Registrado en el DGSP de España, NHS del Reino Unido, ANSES de Francia, DGS y DGAV de Portugal, y PCS de Irlanda  
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante químico
Formulario Líquido
pH Desde 9,5 hasta 10,5
Esterilidad No estéril
Aspecto Verde
Punto de ebullición de 103 °C
Certificaciones/conformidad UNE-EN 14476, UNE-EN 13697, UNE-EN 1276
Composición Cloruro de benzalconio (20 %)
Concentración 15 - <25 %, 10 - <15 %, 1 - <5 %
Tipo de recipiente Frasco
Contenido y almacenamiento 5°C a 40°C
Dilución 0.0003
Desechables No
filtradas por Sin filtrar
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de todos los tipos de superficies
Envase Etiquetado: solo en español
Cantidad 4 unidades/caja
Volumen (métrico) 1 l