missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THOC3 Antibody (OTI4H6) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30686534 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30686534 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30686534 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344944JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

THOC3 Monoclonal antibody specifically detects THOC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno THOC3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H6
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hTREX45, MGC5469, TEX1 homolog, TEX1THO complex subunit 3, THO complex 3, tho3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 15-237 of human THOC3(NP_115737) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84321
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.