Learn More
THOC3 Antibody (OTI4H6) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30689421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30689421 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30689421 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344944APC
Mouse Monoclonal Antibody
THOC3 Monoclonal antibody specifically detects THOC3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno THOC3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4H6
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen hTREX45, MGC5469, TEX1 homolog, TEX1THO complex subunit 3, THO complex 3, tho3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 15-237 of human THOC3(NP_115737) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84321
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1