Learn More
Solución de treinta y tres elementos para ICP Matriz de HNO₃ de 100 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. p-7083777 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12926213 100 mL 100 ml
12936213 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12926213 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor MS 101 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Solución de treinta y tres elementos - Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, U, Zn para ICP en matriz de HNO3 a 100 mg/l
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thirty Three Elements Solution
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr,Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb,Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn
Forma física Líquido
Concentración 100 mg/L
Número UN 1760
Tipo Solución estándar de varios elementos para ICP
Elemento Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, U, Zn
Solvent or Matrix 5% HNO3
Cantidad 100 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 33 Components in HNO3 5% (MS 101)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .