missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Antibody [HRP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30628840 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30628840 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30628840 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3504H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 Polyclonal antibody specifically detects Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thioredoxin-like 5/TRP14/TXNDC17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen MGC14353, Protein 42-9-9, thioredoxin (Trx)-related protein, 14 kDa, thioredoxin domain containing 17, thioredoxin domain-containing protein 17, thioredoxin-like 5, Thioredoxin-like protein 5, TRP1414 kDa thioredoxin-related protein, TXNL5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Thioredoxin-like 5/TRP14, Ala2-Asp123, Accession # Q9BRA2
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84817
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.