Learn More
Greiner Bio-One Insertos para cultivo de tejidos ThinCert™
Código de producto. 10093533
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1,0 μm
3 μm
3,0 μm
8,0 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Densidad de los poros:
0,15 x 10 6 poros/cm 2
0,6 x 10 6 poros/cm 2
1 x 10 8 poros/cm 2
2 x 10 6 poros/cm 2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Densidad de los poros Tamaño de la unidad
10093533 0,4 μm 12 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10689094 3 μm 6 0,6 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 24
10607184 0,4 μm 6 1 x 10 8 poros/cm 2 paquete de 24
10053823 3 μm 24 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10277463 0,4 μm 24 1 x 10 8 poros/cm 2 paquete de 48
10358623 0,4 μm 12 1 x 10 8 poros/cm 2 paquete de 48
10044063 1,0 μm 12 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10473845 3,0 μm 12 0,6 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10742394 3,0 μm 12 2 x 10 6 poros/cm 2 48 PCS
10437573 8,0 μm 12 0,15 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10443845 1,0 μm 24 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10733544 3,0 μm 24 0,6 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 48
10679094 1,0 μm 6 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 24
10257033 3,0 μm 6 2 x 10 6 poros/cm 2 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10093533 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 665641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    775.58€
    614.34€ / paquete de 48
    Ahorro 161.24€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Herramientas de investigación para estudios de transporte, cocultivo, migración e invasión. Greiner Bio-One ThinCert™ Los insertos de cultivo de tejidos proporcionan una mejor adhesión celular debido al tratamiento físico de la superficie.
  • Carcasa de poliestireno transparente con membrana de poro capilar de PET sellada
  • La geometría colgante proporciona protección a la capa celular del compartimento inferior
  • Pipeteo simplificado gracias a la geometría de elevación automática
  • La posición excéntrica en el pocillo permite un acceso inigualable al compartimento inferior
  • Disponible en formato de 6, 12 y 24 pocillos
Garantía
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Carcasa de poliestireno con membrana de poro capilar de PET sellada
Densidad de los poros 2 x 10 6 poros/cm 2
Tamaño de poro 0,4 μm
N.° de pocillos 12