Learn More
Tiamfenicol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15710899 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15710899 5 g 5 g
15700899 1 g 1 g
15492750 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15710899 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455450050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.70€
    44.65€ / 5 g
    Ahorro 7.05€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15318-45-3
Fórmula molecular C12H15ClNO5S
Peso molecular (g/mol) 356.22
Clave InChI OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Sinónimo thiamphenicol, thiophenicol, thiamcol, +-thiamphenicol, raceophenidol, thiocymetin, dextrosulphenidol, thiamphenicolum, d-thiocymetin, d-thiophenicol
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
Nombre IUPAC 2,2-dicloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihidroxi-1-(4-metilsulfonilfenil)propan-2-il]acetamida
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thiamphenicol
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: difficulty soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.22
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación